Documentos
56737
Supelco
Tubo capilar de acero inoxidable de 1/16 pulgadas
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Materiales
none band
L × D.I. × D.E.
5 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
Descripción general
En acero inoxidable 316, DE 1/16 in.. Una pieza de cada. Las de 5 cm, 10 cm y 20 cm de longitud son rectas, las de otras dimensiones son arrolladas.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente