56330AST
Precolumna para HPLC apHera ™ C4
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Materiales
stainless steel column
Línea del producto
apHera™
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
apHera™
Parámetros
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matriz
polymeric
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
pH operativo
1-14
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)