53479-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express ES-Cyano, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L10
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 3 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
intervalo de pH
1-8(lit.)
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.