50994-U
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware (column)
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L86
descripción
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped: no
clases químicas de analitos
glycans
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Parámetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
superficie
135 m2/g
matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
hydroxy, penta- phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
operating pH range
2-9
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Categorías relacionadas
Descripción general
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Producto relacionado
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
Protocolos
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Contenido relacionado
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
La cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) puede utilizarse para separar e identificar diferentes biomoléculas grandes, como proteínas y péptidos, en una muestra. Se basa en el bombeo de una muestra con un disolvente (fase móvil) a través de una columna rellena con material absorbente (fase estacionaria) a una presión elevada.