Documentos clave
509949
SGE Microvlolume Replacement Needles
volume 25-500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22 ga
descripción
N25/500-LC
Características
LC tip (blunt)
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 038250
aguja L × D.E.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
volumen
25-500 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)