506877
2-Chlorobenzoic acid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
138-140 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
343.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
173 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?