506184
PIAB Lab Vac Vacuum Pumps
Model LVX40
About This Item
fabricante / nombre comercial
Model LVX40
compatibilidad
for use with LVX40
Descripción general
Sistemas de bombeo accionados por aire, seguros y libres de mantenimiento para la filtración y desgasificación de fases móviles.
Los sistemas de bombeado accionados por aire PIAB Lab Vac pueden usarse para filtración, desgasificación, evaporación rotatoria y y otras muchas aplicaciones de laboratorio.
Las unidades Lab Vac están diseñadas para un funcionamiento seguro, silencioso, eficiente y prácticamente sin necesidad de mantenimiento ¿ no hay aceite que cambiar ni motor eléctrico que pueda desgastarse o averiarse.
La bomba de vacío de tipo eyector multietapas de Lab Vac genera vacío haciendo para aire comprimido a través de una serie de 5 boquillas. A medida que el aire pasa de una boquilla a la siguiente, se crea un vacío alrededor de la misma en cada una de las cámaras sucesivas, como en un aspirador de agua. Las piezas móviles estándar están fabricadas con el monómero etilen-propilen dieno (EPDM) y están diseñados para alcanzar una vida útil prolongada. En los laboratorios de Supelco hemos usado los sistemas de vacío PIAB durante varios años SIN necesidad de mantenimiento. Recomendamos la instalación de una trampa para el disolvente en la tubería de vacío para evitar el arrastre de vapores del disolvente hacia la unidad Lab Vac. Añada un filtro de 40μm de tamaño de partícula si su suministro de aire puede contener partículas en suspensión y/o un regulador de presión de 0-100 psi si su sistema de suministro de aire no cuenta con uno.
Cada unidad incluye un manómetro de admisión y un vacuómetro. Se incluye una selección de adaptadores de conexión rápida PIAB High Speed para permitirle empalmar la unidad a una variedad de tamaños de tubería. Se incluyen adaptadores de tipo unión roscada para usar con tuberías de vacío (no incluidas). También se incluye: 1,8 metros (6¿) de manguera para aire comprimido, 0,3 metros (1¿) de tubería para vacío, y abrazaderas de conexión rápida para la conexión fácil a la instalación de suministro de aire comprimido de su laboratorio (con o sin el regulador de presión en línea opcional). También se incluyen los tornillos para el montaje en la pared.
Accesorios Vacustat Control de presión/Controlador - Toda bomba Lab Vac puede equiparse fácilmente con el presostato Vacustat. El presostato Vacustat detiene el funcionamiento de la bomba de vacío cuando el sistema alcanza un nivel de vacío predeterminado. Cuando el nivel de vacío cae por debajo de un valor establecido, el Vacustat vuelve a activar la Lab Vac.
Filtro de partículas - Este filtro en línea elimina las partículas que pueden obstruir una unidad PIAB Lab Vac. Úselo si su sistema de aire comprimido puede llegar a contener partículas (muchas mangueras de aire tienen). Solicite un kit de reparación del elemento del filtro para su mantenimiento periódico.
Regulador de presión - Antes de instalar la unidad Lab Vac, instale este regulador en línea de 0-100 psi para permitir una correcta regulación de la presión de admisión.
Incluye un manómetro 0-100 y conexiones rápidas PIAB de manguera para las tuberías de entrada y de salida.
Los sistemas de bombeado accionados por aire PIAB Lab Vac pueden usarse para filtración, desgasificación, evaporación rotatoria y y otras muchas aplicaciones de laboratorio.
Las unidades Lab Vac están diseñadas para un funcionamiento seguro, silencioso, eficiente y prácticamente sin necesidad de mantenimiento ¿ no hay aceite que cambiar ni motor eléctrico que pueda desgastarse o averiarse.
La bomba de vacío de tipo eyector multietapas de Lab Vac genera vacío haciendo para aire comprimido a través de una serie de 5 boquillas. A medida que el aire pasa de una boquilla a la siguiente, se crea un vacío alrededor de la misma en cada una de las cámaras sucesivas, como en un aspirador de agua. Las piezas móviles estándar están fabricadas con el monómero etilen-propilen dieno (EPDM) y están diseñados para alcanzar una vida útil prolongada. En los laboratorios de Supelco hemos usado los sistemas de vacío PIAB durante varios años SIN necesidad de mantenimiento. Recomendamos la instalación de una trampa para el disolvente en la tubería de vacío para evitar el arrastre de vapores del disolvente hacia la unidad Lab Vac. Añada un filtro de 40μm de tamaño de partícula si su suministro de aire puede contener partículas en suspensión y/o un regulador de presión de 0-100 psi si su sistema de suministro de aire no cuenta con uno.
Cada unidad incluye un manómetro de admisión y un vacuómetro. Se incluye una selección de adaptadores de conexión rápida PIAB High Speed para permitirle empalmar la unidad a una variedad de tamaños de tubería. Se incluyen adaptadores de tipo unión roscada para usar con tuberías de vacío (no incluidas). También se incluye: 1,8 metros (6¿) de manguera para aire comprimido, 0,3 metros (1¿) de tubería para vacío, y abrazaderas de conexión rápida para la conexión fácil a la instalación de suministro de aire comprimido de su laboratorio (con o sin el regulador de presión en línea opcional). También se incluyen los tornillos para el montaje en la pared.
Accesorios Vacustat Control de presión/Controlador - Toda bomba Lab Vac puede equiparse fácilmente con el presostato Vacustat. El presostato Vacustat detiene el funcionamiento de la bomba de vacío cuando el sistema alcanza un nivel de vacío predeterminado. Cuando el nivel de vacío cae por debajo de un valor establecido, el Vacustat vuelve a activar la Lab Vac.
Filtro de partículas - Este filtro en línea elimina las partículas que pueden obstruir una unidad PIAB Lab Vac. Úselo si su sistema de aire comprimido puede llegar a contener partículas (muchas mangueras de aire tienen). Solicite un kit de reparación del elemento del filtro para su mantenimiento periódico.
Regulador de presión - Antes de instalar la unidad Lab Vac, instale este regulador en línea de 0-100 psi para permitir una correcta regulación de la presión de admisión.
Incluye un manómetro 0-100 y conexiones rápidas PIAB de manguera para las tuberías de entrada y de salida.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)