Documentos
503665
Regulator Wall Bracket
Single station, CGA 580
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
Características
Single station
Adaptador
CGA 580
Descripción general
Regulador/Colector de Pared y Soporte Colectores Sencillos y Dobles
Estos reguladores-colectores están diseñados para proveer un método seguro y fiable de montar en la pared un regulador de cilindro de gas, eliminando la necesidad de manipular el regulador durante el intercambio de cilindros. Los soportes horizontales son de acero inóxidable tipo 304 de larga duración, y son adecuadas para ser montados a los reguladores sencillos o de doble etapa (no incluido). Se completa con toberas de acero inoxidable de 30 in., tubos trenzados-flexibles, y conectores de ajuste manual GCA no precisa llave de cilindro.
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente