Documentos clave
501549
Supelco
Oxygen in nitrogen, 2 %
2%, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
Formulario
gas
envase
cylinder of 14 L
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T94-14
disponibilidad
not available in Canada, EU
concentración
2%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)