500429
JHAP-43 Mix
1 ppm in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Agency
EPA TO-14
envase
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T9Z90000-110
concentración
1 ppm in nitrogen
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
multi-component solution
Descripción general
Aplicación
Analito
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.