Documentos clave
49155
Supelco
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in toluene
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
500 μg/mL each component in toluene
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Polynuclear aromatic hydrocarbons is a group of environmental organic micro-pollutants, which can be released into the environment, due to various factors like the incomplete combustion of organic materials and compounds, fossil fuels, forest fires and also microbiological synthesis.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analito
Descripción
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[e]pyrene
    Chrysene
    Fluoranthene
    Perylene
    Phenanthrene
    Pyrene
    Triphenylene
    Ver todo (10)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
45.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7.2 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Perovskites and Related Mixed Oxides: Concepts and Applications, Volume 1, 1 (2016)
Comparison of different drying, extraction and detection techniques for the determination of priority polycyclic aromatic hydrocarbons in background contaminated soil samples
Berset.D.J, et al.
Analytica Chimica Acta, 383, 263-275 (1999)