49151
Chlorinated Pesticides Mix
in isooctane (varied), TraceCERT®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 5 × 1 mL each
concentración
in isooctane (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?