48959
EPA 8260 Surrogate Standard Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8260
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type surrogate
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?