48574
Dibenz[a,h]anthracene
analytical standard
Sinónimos:
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
vial of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
524 °C (lit.)
mp
262-265 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Clave InChI
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.