48517
2-Chloronaphthalene
for spectrophotometric det. of proline and thiophene, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0%
CofA
current certificate can be downloaded
calidad
for spectrophotometric det. of proline and thiophene
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Clave InChI
CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?