Documentos
48268
Supelco
ASTM® D5134 Qualitative Reference Refinery Standard Kit
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
Agency
ASTM® D5134
envase
pkg of 1 kit
concentración
(2 x 1 mL each of the three standards)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • ASTM® D5134 Qualitative Reference Alkylate Standard, analytical standard
  • ASTM® D5134 Qualitative Reference Naphtha Standard, analytical standard
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 48266ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard, analytical standardSDS
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.