Documentos
48224
Supelco
EPA 8010 Halogenated Volatile Organic Mix 1
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8010
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Bromoform
    Carbon tetrachloride
    Chloroform
    Dibromomethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,2-Dichloropropane
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    1,2,3-Trichloropropane
    Ver todo (14)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.