48223
EPA 506 Phthalate Esters Mix 1
certified reference material, 500 μg/mL each component in methanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 506
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
500 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - Solvent
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)