Documentos clave
48129
Supelco
Dibutyl chlorendate solution
200 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20Cl6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
501.06
Número CE:
Código UNSPSC:
41121813
grado
analytical standard
Características
standard type surrogate
envase
ampule of 1 mL
concentración
200 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for analyte group Pesticides/PCBs
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C17H20Cl6O4/c1-3-5-7-26-13(24)9-10(14(25)27-8-6-4-2)16(21)12(19)11(18)15(9,20)17(16,22)23/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
UJAHPBDUQZFDLA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)