Merck
47840
Supelco
Saccharin hemicalcium salt
analytical standard
Sinónimos:
Saccharin hemicalcium salt, 2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole, o-Sulfobenzimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8CaN2O6S2 · 3.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
467.48
Código UNSPSC:
12164500
Número E:
E954
grado
analytical standard
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/2C7H5NO3S.Ca.H2O/c2*9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h2*1-4H,(H,8,9,10,11);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
XOCXGVIOTKFUSU-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)