Merck
47182
Supelco
o-Tolualdehyde-2,4-DNPH
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
Sinónimos:
o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-10-4-2-3-5-11(10)9-15-16-13-7-6-12(17(19)20)8-14(13)18(21)22/h2-9,16H,1H3/b15-9+
Clave InChI
QUIFNJPMGQCNMH-OQLLNIDSSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This product is now available as a certified reference material. Please reference CRM4M7182.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)