46933
Ácido cítrico
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Análisis
99.5% (as is basis)
CofA
current certificate can be downloaded
lim. expl.
8 %, 65 °F
envase
pkg of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Aplicación
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.