46827-U
n-Hydrocarbon Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
petroleum
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.