44806
Aroclor 1242 solution
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8082
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
1000 μg/mL in isooctane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-9(11(15)5-7)10-4-2-8(14)6-12(10)16/h1-6H
Clave InChI
QORAVNMWUNPXAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?