Merck
442847
Supelco
Benzo[a]pyrene-d12
analytical standard
Sinónimos:
3,4-Benzopyrene-d12
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20D12
Número de CAS:
Peso molecular:
264.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 10 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
177-180 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
formato
neat
cambio de masa
M+12
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Clave InChI
FMMWHPNWAFZXNH-AQZSQYOVSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Badreddine Barhoumi et al.
Marine environmental research, 101, 184-195 (2014-08-12)
In this study, biological responses and contaminant levels in biological tissues were investigated in grass goby fish specimens (Zosterisessor ophiocephalus) collected from five stations in a moderately polluted ecosystem, namely the Bizerte lagoon on the north coast of Tunisia. The