442679
Hexadecane
analytical standard
Sinónimos:
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
7.8 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 105.3 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
395 °F
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
temperatura de transición
solidification point 17.5-18.5 °C
densidad
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?