Merck
442672
Supelco
Dotriacontane
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)30CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
450.87
Beilstein:
1783260
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
densidad de vapor
15.6 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
petroleum
formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Clave InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)