442361
2-Methylphenol
analytical standard
Sinónimos:
o-Cresol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
3.72 (vs air)
presión de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
1110 °F
lim. expl.
1.47 %, 148 °F
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?