442292
2,3-Dimethylphenol
analytical standard
Sinónimos:
3-Hydroxyl-o-xylene, vic.-o-Xylenol
About This Item
grado
analytical standard
densidad de vapor
4.23 (vs air)
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
217 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1cccc(O)c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
QWBBPBRQALCEIZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?