Documentos clave
40141-U
Supelco
DBA Isocyanate Standard Mix
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Características
standard type calibration
envase
ampule of 6 × 1 mL
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descripción
    Isocyanic acid-di-n-butylamine (ICA-DBA) 1 μg/mL
    Ethyl isocyanate-di-n-butylamine (EIC-DBA) 1 μg/mL
    Hexamethylene diisocyanate-2(di-n-butylamine) (HDI-2(DBA) 1 μg/mL
    Isophorone isocyanate-2(di-n-butyl amine) isomer 1 (IPDI-2(DBA) 1 μg/mL
    Isophorone isocyanate-2(di-n-butyl amine) isomer 2 (IPDI2-2(DBA) .4 μg/mL
    4,4′-Methylenediphenyl diisocyanate-2(di-n-butylamine) (4,4′-MDI-2(DBA) 1 μg/mL
    Methyl isocyanate-di-n-butylamine (MIC-DBA) 1 μg/mL
    Phenyl isocyanate-di-n-butylamine (PhI-DBA) 1 μg/mL
    Propyl isocyanate-di-n-butylamine (PIC-DBA) 1 μg/mL
    2,4-Toluene diisocyanate-di-n-butylamine (2,4-TDI-2(DBA) 1 μg/mL
    2,6-Toluene diisocyanate-2(di-n-butylamine) (2,6-TDI-2(DBA) 1 μg/mL
    Ver todo (11)
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
recogida de la muestra
Referencia del producto
Descripción
Precios
sustituido por
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chromatograms
application for HPLC