Merck
40001
Supelco
Acenaphthene solution
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Beilstein:
386081
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
envase
ampule of 1 mL
concentración
5000 μg/mL in methanol
aplicaciones
environmental
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Clave InChI
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)