39338
Fluchloralin
reference material
About This Item
grado
reference material
Análisis
≥93.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCN(CCCl)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13ClF3N3O4/c1-2-4-17(5-3-13)11-9(18(20)21)6-8(12(14,15)16)7-10(11)19(22)23/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
MNFMIVVPXOGUMX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.