Documentos
29860-U
SGE Replacement Needle
volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. × I.D. 51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22 ga
Características
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 036912
aguja L × D.E. × D.I.
51 mm × 0.71 mm × 0.17 mm
volumen
5 μL
Información legal
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente