29689-U
SLB®-IL111 Capillary GC Column
L × I.D. 200 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Parámetros
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
313
df
0.20 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
200 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicaciones
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
tipo de columna
capillary extremely polar
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 50 °C to 270 °C (isothermal or programmed)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.