Key Documents
29601-U
Hamilton® LC syringe for Waters WISP®
1702, volume 25 μL, for use with Waters, needle size (n/a)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
glass body
tamaño de la aguja
(n/a)
Características
PTFE-tipped plungers
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80020
aguja L
n/a
volumen
25 μL
compatibilidad
for use with Waters
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Waters is a registered trademark of Waters
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)