29146-U
Snap Seal™ vials, Convenience Pack, unassembled, pk of 100
volume 2 mL, amber glass vial, PTFE/silicone/PTFE septum
About This Item
Materiales
PTFE/silicone/PTFE septum
amber glass vial
black polypropylene cap
descripción
unassembled
Características
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
tapón diám.
11 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 11 mm
Idoneidad
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)