Documentos clave
28947-U
Supelco
Tenax® TA
stainless steel TD tube, unconditioned
About This Item
Código UNSPSC:
41104000
Materiales
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,IP-1B
Características
unconditioned
envase
pkg of 10 ea
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Tenax TA
aplicaciones
environmental
compatibilidad
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
Información legal
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)