28925-U
SLB®-IL111 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.08 μm
About This Item
Materiales
fused silica
Parámetros
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
313
df
0.08 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × D.I.
15 m × 0.10 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicaciones
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
tipo de columna
capillary extremely polar
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 50 °C to 270 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?