Merck
2878305-U
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Middle Gooseneck Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
envase
pkg of 5 ea
L × D.I. × D.E.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)