28382-U
Columna para GC capilar Equity -1701
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Sinónimos:
GC column, Equity-1701, 14% polycyanopropylphenyl
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Agency
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Parámetros
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
320
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
aplicaciones
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
tipo de columna
capillary intermediate polar
Descripción general
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?