Documentos clave
27359
Supelco
Crimp Seal with PTFE/Silicone Septum
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiales
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
envase
pkg of 100 ea
D.E.
8 mm
Diámetro
8 mm
apertura tamaño
3.2 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)