26705
Hamilton® Chaney Adaptor
for use with Hamilton 800/1800 series (5-500 μL)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum
Características
For consistent, reproducible injections
Prevents syringe plunger bending
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 32146
compatibilidad
for use with Hamilton 800/1800 series (5-500 μL)
Descripción general
Recomendado para mayor reproducibilidad.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)