Merck
2637105
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
descripción
Split (unpacked)
envase
pkg of 5 ea
L × D.I. × D.E.
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)