Merck
25324
Supelco
Columna para GC capilar SUPELCOWAX 10
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiales
fused silica
Agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parámetros
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
265
df
0.50 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
15 m × 0.53 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
tipo de columna
capillary polar
Descripción general
Aplicación: Esta columna se basa en una de las fases polares más utilizadas, Carbowax 20M, y es una columna polar adecuada para el análisis de disolventes, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), alimentos, compuestos aromáticos y de fragancias y alcoholes. Además, esta columna es una gran opción cuando se requiere una columna polar de uso general.
Código USP: Esta columna cumple los requisitos G48 de la USP.
Fase:
  • Ligada
  • Poli(etilenglicol)
Temperatura Límites:
  • ≤D.I. 0,32 mm: de 35 °C a 280 °C (isotérmica o programada)
  • ≥0,53 mm D.I., <2 μm: de 35 °C a 280 °C (isotérmica o programada)
  • ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm: de 35 °C a 250 °C (isotérmica o programada)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Aplicación
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column may be used for the analysis of milk fat in order to demonstrate its health benefits. It may also be used for high-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evaluation of two GC columns (60-m SUPELCOWAX 10 and 100-m CP sil 88) for analysis of milkfat with emphasis on CLA, 18: 1, 18: 2 and 18: 3 isomers, and short-and long-chain FA
Lipids, 37 (8), 823-835 (2002)
High-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.
Korytar P
Journal of Chromatography A, 958 (1), 202-218 (2002)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)