25096-U
Depósito de almacenamiento TDS3™
for use with Dynatherm™ 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
Sinónimos:
CLEAR TDS3 STORAGE CONTAINER FOR 4.5IN X 1/4IN 6MM TUBE
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L interior TDS3
6 × 11.5 cm (4 1/2 in.)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Dynatherm™ 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
for use with Thermal Desorption Tubes
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Información legal
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente