Documentos
24440-U
SGE Replacement Needle
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.47 mm, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
26 ga
descripción
10R-HP-0.47
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 037715
aguja L × D.E.
42 mm × 0.47 mm
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with SGE 10R-HP-0.47
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)