21742-U
Agujas Hamilton® para jeringas LT y TLL
KEL-F hub, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Materiales
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamaño de la aguja
22 ga
Características
KEL-F hub
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 90422
aguja L
51 mm (2 in.)
compatibilidad
for use with Hamilton LT and TLL
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente