Documentos
21542
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler
volume 5 μL, 5F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
Características
needle type F (fixed)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 001810
aguja L × D.E.
42 mm × 0.63 mm
volumen
5 μL
compatibilidad
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Descripción general
Jeringas SGE están diseñadas y probadas para cumplir especificaciones críticas de los automuestreadores. Estas jeringas constan de único embolo para eliminar torceduras y fijaciones. La punta de la aguja resiste múltiples y rápidas inyecciones de septa, haciéndola una de las jeringas para automuestreadores sin problemas técnicos disponibles disponible.
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente