21240-U
GC Stationary Phase
phase OV-210, bottle of 25 g
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets requirements for USP G6
envase
bottle of 25 g
Parámetros
0-275 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
grupo activo de la matriz
OV-210 phase
solubilidad
acetone: soluble
tipo de columna
packed GC
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)