20152
Chromosorb® W
HP, 60-80 mesh particle size, bottle of 100 g
About This Item
Productos recomendados
envase
bottle of 100 g
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
superficie
0.6-1.3 m2/g
tamaño de partícula
60-80 mesh
densidad
0.23 g/mL at 25 °C
0.18 g/cm3 (loose weight)(lit.)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)